Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18298783 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18298783 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18298783 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP261921F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.60€
    382.20€ / 0.5mg
    Risparmia 47.40€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene IgG F(ab')2
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.05 mg/mL
Coniugato FITC
Diluizione Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulazione Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide with 0.09% Sodium Azide
Specie ospite Goat
Immunogeno Human IgG F(ab')2 fragments
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.5 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus