Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18261102 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
18261102 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18261102 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP261921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.05€
    300.30€ / 0.5mg
    Risparmia 41.75€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG F(ab')2
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.05 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000 - 1:30000, ELISA 1:1000 - 1:30000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:2000, Immunocytochemistry 1:200 - 1:2000
Formulazione Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide with 0.09% Sodium Azide
Specie ospite Goat
Immunogeno Human IgG F(ab')2 fragments
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.5 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus