missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Western Blot 1:5000 - 1:50000, ELISA 1:10000-1:100000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:5000 |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Llama IgG-heavy and light chain |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?