missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18295134 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18295134 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18295134 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP175143

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.0mg/mL
Coniugato FITC
Diluizione Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Specie ospite Goat
Immunogeno Purified Mouse IgG (H&L)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 2 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Test di specificità Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against bovine, horse, human, pig and rabbit serum protein.
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C. After dilution, add an equal volume of glycerol to prevent loss of enzymatic activity and store at -20C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.