Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Codice prodotto. 10301364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10301364 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10301364 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore 32430
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Goat Polyclonal Secondary Antibody
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Working dilutions for Western blotting using SuperSignal West Substrates: SuperSignal West Pico Substrate - 1:250-1:1250 SuperSignal West Dura Substrate - 1:600-1:3000 SuperSignal West Femto Substrate - 1:1250-1:6000 ECL Western Blotting Substrate - 1:20-1:125.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Mouse IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.01 mg/mL
Coniugato HRP
Formulazione PBS with proprietary stabilizer and no preservative
Specie ospite Goat
Immunogeno Purified Mouse IgG, whole molecule.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 2 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage 4°C
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one