missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG/IgM (H+L) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18240883 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18240883 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18240883 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP175213

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

IgG/IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG/IgM (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IgG/IgM (H+L)
Applicazioni Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.0mg/mL
Coniugato FITC
Diluizione Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Specie ospite Goat
Immunogeno Purified Mouse IgG + IgM
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Test di specificità Based on IEP, this antibody reacts with heavy chains on mouse IgG + IgM and light chains on all mouse immunoglobulins
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.