Learn More
Goat anti-Mouse IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, FITC, MP Biomedicals
Marca:  MP Biomedicals 0855514
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 11440015
  • 260.76€ / 2mg
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Host Species: Goat
Species Reactivity: Mouse
Specifica
Specifica
IgG, Whole Molecule
FITC
2 mg
Mouse
Polyclonal
Goat
Secondary
Purified