Learn More
Goat anti-Mouse IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Marca:  MP Biomedicals 0855563
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00200kg
Codice prodotto. 11420045
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Host Species: Goat
Species Reactivity: Mouse
Specifica
Specifica
IgG, Whole Molecule
HRP
Affinity Purified
Secondary
Polyclonal
Goat
2 mL