Descrizione
IgM (H+L) Polyclonal specifically detects IgM (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgM (H+L) |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Purified Mouse IgM (H&L) |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Quantità | 1 mg |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only