Learn More
Goat anti-Rabbit Ig, Polyclonal, HRP, Secondary Antibody, BD
Codice prodotto. 15817548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15817548 1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15817548 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 554021
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Goat anti-Rabbit Ig
Classificazione Polyclonal
Clone POLYCLONAL
Coniugato HRP
Quantità 1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Isotype Ig