Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Codice prodotto. 10763265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
0.25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10763265 500 μL 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10763265 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore 32260
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Goat Polyclonal Secondary Antibody
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato HRP
Formulazione PBS with proprietary stabilizer and no preservative
Specie ospite Goat
Immunogeno Purified Rabbit IgG, whole molecule.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage 4°C
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one