Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 800, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18769033 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18769033 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18769033 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP172954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    274.05€ / 0.1mg
    Risparmia 15.95€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Fluorophore-linked immunosorbent assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato DyLight 800
Diluizione Western Blot 1:10000-1:25000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000
Specie ospite Goat
Immunogeno Rabbit IgG whole molecule
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This antibody will react with heavy chains of Rabbit IgG and with light chains of most Rabbit immunoglobulins.
Ricostituzione Reconstitute with 100 ul deionized water (or equivalent).
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
For Research Use Only