Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 800, R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Fluorophore-linked immunosorbent assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | DyLight 800 |
| Diluizione | Western Blot 1:10000-1:25000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000 |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Rabbit IgG whole molecule |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 0.1 mg |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?