Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescription
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:5000 |
| Formulazione | 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Purified Rabbit IgG (H&L) |
| Quantità | 1000 μg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?