Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Western Blot 1:1000 - 1:30000, ELISA 1:10000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Rabbit IgG-heavy and light chain |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only