Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Beschreibung
Product # 31471 has been successfully used in Western blot, ICC, IHC and IP applications. Product # 31471 reacts with the heavy chains of rat IgG and with the light chains common to most rat immunoglobulins, but does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product at 4°C until opened. To extend the shelf-life of this product, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of approximately 50% glycerol and store at -20°C. Reconstitute with 0.2 mL of distilled water (1 mg/mL after restoration).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rat IgG (H+L) |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS with proprietary stabilizer, 50mM sucrose, 15mg/mL BSA and no preservative; pH 7.6 |
| Host Species | Goat |
| Purification Method | Antigen affinity chromatography |
| Quantity | 200 μL |
| Regulatory Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.