missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat IgG Fraction to Human Immunoglobulins, FITC, Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals

Marca:  MP Biomedicals 0855156

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00200kg

Codice prodotto. 11493746

  • 372.06€ / 2mL
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Host Species: Goat
Species Reactivity: Hu

Immunofluorescence, Fluorescence Microscopy, Fluorescent Activated Cell Sorting, Western Blotting

Specifica

Specifica

IgG
FITC
2 mL
Secondary
Purified
Polyclonal
Goat
RUO
Human
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali