Descrizione
This serum is produced from whole blood collected from healthy adult animals.
Specifica
Specifica
| Colore | Reddish brown |
| Content And Storage | Store at -20°C |
| Forma | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Sterilization Method | 0.2 μm filtration |
| Sorgente | Whole blood collected from healthy adult animals |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture |
| pH | 7 to 8 |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?