Learn More
3M™ Occhiali di sicurezza 3M™ Goggle Gear™ GG501SGAF-EU, con trattamento antiappannamento Scotchgard™
Codice prodotto. 15603074 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating Dimensione della confezione
15603074 Anti-fog Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15603074 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100074368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.95€
    22.26€ / pezzi 1
    Risparmia 11.69€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli occhiali a mascherina 3M™ Goggle Gear 501 sono caratterizzati da un profilo basso, con fascia elastica regolabile e un inserto ottico per lenti da vista opzionale.
  • Moderno design sottile e leggero per un'aderenza ottimale
  • Fascia elastica in Nylon regolabile, a garanzia di tenuta e comfort
  • Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata
  • Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà antiappannamento e antigraffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN 166
  • Il rivestimento resta efficace anche dopo numerosi lavaggi, può essere disinfettato mediante immersione in candeggina diluita o salviette imbevute d'alcool, senza perdere le sue proprietà antiappannamento
  • Disponibile inserto ottico 3M™ Goggle Gear per lenti da vista
  • Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV
Compliance
Meets ANSI Z87.1-2015 and CSA Z94.3 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Clear
Product Type Safety Goggles
Colore telaio Red
Modello GG501SGAF
Dettagli sulla ventilazione Vented
Materiale Polycarbonate