Learn More
Gold foil, 0.5mm (0.02in) thick, Premion™, 99.9985% (metals basis)
Codice prodotto. 11311189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
Dimensione della confezione:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11311189 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11311189 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011389.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold foil
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7440-57-5
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈6g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Au
Numero MDL MFCD00003436
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC Name gold
Molecular Weight (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Percent Purity 99.9985%
Grado Premion