Learn More
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 15421677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421677 50 x 100 mm Pezzo
11365237 25 x 25 mm Pezzo
11400351 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15421677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040931.FY
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: Wire cloth 100 x 100mm Approx.4.9g; Open area: 56.3%; Width of opening: 0.0075 in. | CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold
Colore Golden
Aspetto Gold colored gauze
Quantità 50 x 100 mm
Dimensioni maglia 100 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Wire Cloth
Informazioni di solubilità Insoluble in water.