Learn More
Gold gauze, 52 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11345237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11345237 25 x 25 mm Pezzo
11490341 50 x 50 mm Pezzo
15434835 50 x 100 mm Pezzo
11335237 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11345237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040930.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Form: Wire cloth; Open area: 62.7%; Width of opening: 0.015 in. | CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Gold gauze, 52 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Gold
Colore Golden
Aspetto Gold colored gauze
Quantità 25 x 25 mm
Dimensioni maglia 52 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Wire Cloth
Informazioni di solubilità Soluble in aqua regia.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.