Learn More
Gold Germanium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72in) wide, Premion™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313398
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11313398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036313.BS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Germanium foil
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Ge; 88:12 wt%
Quantità 10 cm
Odore Odorless
Peso ≈6.45g/10cm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02091706
Percent Purity 99.997%
Grado Premion