Learn More
Gold Germanium slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Premion™, 99.9997% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15463495
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15463495
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014172.KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Germanium slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Ge; 88:12 wt%
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈2.9g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02091706
Percent Purity 99.9997%
Grado Premion