Learn More
Gold(I) chloride, 99+%
Codice prodotto. 10571124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571124 5 g Glass bottle 5g
10232893 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10571124 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388330050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-29-8
Formula molecolare AuCl
Molecular Weight (g/mol) 232.42
Numero MDL MFCD00046175
InChI Key FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC Name chlorogold
SMILES [Cl-].[Au+]
Specifications
Materiale o nome chimico Gold(I) chloride
Punto di fusione 289.0°C
Colore Yellow to Green
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare AuCl
Indice di Merck 15, 4550
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 232.42
Percent Purity ≥99%