Learn More
Gold(I) potassium cyanide, Premion™, 99.96% (metals basis), Au 67.6% min
Descrizione
Gold potassium cyanide is an important gold source used in electrolytic gold plating. The primary application of gold potassium cyanide is in the electroplating of metals. In addition, gold potassium cyanide is also used in the decorative plating of jewelry. It is useful for photoreduction of gold ions using the ZnO nanopowder. It is useful for the preparation of gold-gold junction electrode in the voltammetric glucose detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gold(I) potassium cyanide |
| Punto di fusione | (decomposition) |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 5 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Formula lineare | KAu(CN)2 |
| Numero UN | UN1588 |
| Beilstein | 6235525 |
| Indice di Merck | 14,7628 |
| Vedi altri risultati |
Sicherheit und Handhabung
- Gold(I) potassium cyanide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Gold(I) potassium cyanide