Learn More
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11374707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374707 25 g 25g
11364707 1 g 1g
11384707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11374707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039741.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 10210-36-3 | AuNa3O6S4 | 490.17 g/mol
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate is useful in organogold compounds. Further, it serves as an antirheumatic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10210-36-3
Formula molecolare AuNa3O6S4
Molecular Weight (g/mol) 490.17
Numero MDL MFCD00046176
InChI Key FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4
PubChem CID 27176
IUPAC Name {[(auriooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium; {[(sodiooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium
SMILES [Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold(I) sodium thiosulfate hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Aspetto White powder
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metal basis)
Densità 3.09
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents.
Peso formulazione 490.19 (anhydrous)