Learn More
Gold(III) chloride, 99%
Codice prodotto. 10368980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10368980 500 mg Glass bottle 500mg
10135263 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10368980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 318645000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13453-07-1 | AuCl3 | 303.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13453-07-1
Formula molecolare AuCl3
Molecular Weight (g/mol) 303.32
Numero MDL MFCD00014172
Specifica
Materiale o nome chimico Gold(III) chloride
Punto di fusione 254.0°C
Nota nome 99%
Colore Brown to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 500 mg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Au)
Formula lineare AuCl3
Indice di Merck 15, 4556
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 303.32
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gold(III) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.