Learn More
Gold(III) Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gold(III) Chloride |
| CAS | 13453-07-1 |
| Formula molecolare | Au Cl3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Gold(III) chloride, Gold trichloride |
| InChI Formula | InChI=1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | Cl[Au](Cl)Cl |
| IUPAC Name | trichlorogold |
| Molecular Weight (g/mol) | 303.326 |
| Peso formulazione | 301.873 |