Learn More
Gold nanoparticles, 40nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 530nm absorption
Codice prodotto. 15424485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424485 100 mL 100mL
15414485 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424485 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J67001.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold nanoparticles
Colore Pink to Red
Nota nome supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 530nm absorption
Quantità 100 mL
Odore Odorless
Dimensione particelle 40nm
Sensibilità Light sensitive
Forma Liquid