Learn More
Gold Palladium wire, 0.2mm (0.008in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11349577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 cm
50 cm
1 m
Dimensione della confezione:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349577 25 cm 25cm
11339577 50 cm 50cm
11329577 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041206.BU
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Gold Palladium wire is used as a microelectrode device, which exhibits excellent responses to hydrogen in concentrations as low as 0.5% by volume. It is also involved in the enhanced sensitivity for the detection of hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Palladium wire
Nota nome 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Pd; 60:40 wt%
Quantità 25 cm
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00003436
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.9%