Descrizione
- Full-capacity tare range
- Spegnimento automatico
- Indicatore di stabilità
- Indicatore di batteria in esaurimento
- Rugged plastic fliptop case
- Weighing platform: xx
- Dimensioni: xxxx
- Peso netto: 2.7 oz.
- Two AAA batteries included
Certifications
CE
Compliance
Emissione AS/NZS4251.1, immunità AS/NZS4252.1.
Warranty
Un anno
Specifica
Specifica
| Tipo di batteria | 2 AAA |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE |
| Capacità | 300 g, 0.6 lb. |
| Tipo di display | LCD |
| Leggibilità | 0.05 g |
| Formato | Grammi, once, carati, grani |
| Include | Plastica |
| Linearità | ± |
| Materiale | ABS Plastic, Stainless Steel |
| Modello | YA302 |
| Vedi altri risultati |