Learn More
OHAUS™ Bilance tascabili serie Gold
Codice prodotto. 13562320 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
100 g, 0.22 lb
300 g, 0.6 lb.
500 g, 18 oz.
Modello:
YA102
YA302
YA501
Leggibilità:
0.01 g
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Leggibilità Dimensione della confezione
13562320 100 g, 0.22 lb YA102 0.01 g Pezzo
13572320 500 g, 18 oz. YA501 0.1 g Pezzo
13552320 300 g, 0.6 lb. YA302 0.05 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13562320 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 80251910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    35.80€ / pezzi 1
    Risparmia 13.20€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Perfect for weighing jewelry, coins and small parts. OHAUS Gold Series Pocket Scales have large backlit LCD display and external calibration.
  • Full-capacity tare range
  • Spegnimento automatico
  • Indicatore di stabilità
  • Indicatore di batteria in esaurimento
  • Rugged plastic fliptop case
  • Weighing platform: ××
  • Dimensioni: ××××
  • Peso netto: 2.7 oz.
  • Two AAA batteries included
Certifications
CE
Compliance
Emissione AS/NZS4251.1, immunità AS/NZS4252.1.
Warranty
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria 2 AAA
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Capacità 100 g, 0.22 lb
Tipo di display LCD
Leggibilità 0.01 g
Formato Grammi, once, carati, grani
Include Plastica
Linearità ±
Materiale Plastica ABS, acciaio inox
Modello YA102
Ripetibilità ±
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) °°
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Gold Series Pocket Scale
Dimensioni (L x P x A) 2.9 x 4.3 x 0.79 in. (7.5 x 11 x 2 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Peso (sistema imperiale) 0.16 lb.
Peso (sistema metrico) 0.076 kg