Learn More
Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 15444755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444755 5 Pc. pezzi 5
11410320 1 Pc. Pezzo
11420320 25 Pc. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15444755 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013394.KJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx.0.97g/slug | CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold
Colore Golden
Aspetto Gold colored slug
Densità 19.32g/cm3 at 20°C
Quantità 5 Pc.
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Slug
Informazioni di solubilità Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.