Learn More
Gold solution for ICP/MS 10mg/L HCl matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12987323 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12987323 100 mL 100mL
12977323 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12987323 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 604 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    121.40€ / 100mL
    Risparmia 12.60€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Quantità 100 mL