missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOLGA2/GM130 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 2A4F11, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene GOLGA2/GM130
Clone 2A4F11
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808755
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66662-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16898745
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66662-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. This gene encodes one of the golgins, a family of proteins localized to the Golgi. This encoded protein has been postulated to play roles in the stacking of Golgi cisternae and in vesicular transport. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of these variants has not been determined.
Specifica

Specifica

GOLGA2/GM130
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GM130, GM130 autoantigen, GOLGA2, Golgin 95, Golgin subfamily A member 2
GOLGA2
IgG1
Protein G
Antibody
2A4F11
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
Q08379, Q62839
2801, 64528
GOLGA2/GM130 Fusion Protein Ag1848
Primary
-20°C
GOLGA2
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications