Descrizione
Golgi Complex Monoclonal antibody specifically detects Golgi Complex in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | Golgi Complex |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | GLG1/2829R |
| Coniugato | PerCP |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | AI593353;AW537898;CFR;CFR1;CFR-1;ESL1;ESL-1;GLG1;MG160;MG-160;Selel |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant full-length human Golgi Complex protein (Uniprot: Q92896) |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |