Learn More
GOLPH3 Antibody, Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620450 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620450 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620450 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP318486AF405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GOLPH3 Polyclonal specifically detects GOLPH3 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GOLPH3
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 405
Diluizione Western Blot
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Coat protein GPP34, FLJ90675, Golgi phosphoprotein 3, golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), golgi protein, golgi-associated protein, GOPP1, GPP34coat-protein, MIDASgolgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Mitochondrial DNA absence factor
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recognizes region between residues Between between 1 and 50..
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64083
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus