missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GOLT1A Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 13282559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
400 μL
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13282559 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13282559 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA525522

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

GOLT1A Polyclonal Antibody for Western Blot, Flow

GOLT1A may be involved in fusion of ER-derived transport vesicles with the Golgi complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GOLT1A
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gene GOLT1A
N. accesso geni Q6ZVE7
Alias gene 0610012C01Rik; CGI-141; Golgi transport 1 homolog A; golgi transport 1 homolog A (S. cerevisiae); golgi transport 1A; golt1a; GOT1; GOT1B; hGOT1b; HMFN1187; Kiss1; metastatin; putative protein product of HMFN1187; RGD1566310; RP11-203F10.3; Vesicle transport protein GOT1A; YMR292W
Simboli geni GOLT1A
Specie ospite Rabbit
Immunogeno KLH conjugated synthetic peptide between 103-130 amino acids from the C-terminal region of human GOT1A.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantità 400 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 127845
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.