Learn More
Motic™ Bifurcated Gooseneck Light Guide
Codice prodotto. 11786576
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di lampadina:
Halogen
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di lampadina Dimensione della confezione
11786576 Halogen Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11786576 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101002000142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    184.18€ / pezzi 1
    Risparmia 22.82€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Requires
Motic MLC-150 cold light illuminator
In caso di utilizzo dell'illuminatore Motic MLC-150, questa guida luce lunga 0,5 metri consente di indirizzare la fonte luminosa in base alle necessità.
  • È possibile posizionare la guida luce biforcata a collo di cigno mantenendo l'angolo di illuminazione necessario per le osservazioni
  • La guida di luce in fibra ottica rinforzata fornisce un'illuminazione fredda e uniforme e viene fornita con una guaina in acciaio inox rivestito in PVC
  • Lunghezza 0.5 metri
  • Per l'uso con l'illuminatore alogeno a luce fredda MLC-150
Specifica
Tipo Collo d'oca biforcato
Tipo di lampadina Halogen
Da utilizzare con (apparecchiatura) Motic MLC-150 cold light illuminator (11-776-576)
Lunghezza (sistema metrico) portata braccio 0.5 m