Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide
Codice prodotto. 11802452 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Gooseneck Single Light Guide
Gooseneck Triple Light Guide
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11802452 Gooseneck Single Light Guide Pezzo
12818095 Gooseneck Triple Light Guide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11802452 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 154101
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Fiber optic flex and stay light guide in a black lacquered semi-rigid gooseneck tubing.
  • Light guide with eco-friendly Puravis™ fiber optics.
  • Precise positioning offers complete control of light placement.
  • Gooseneck branches are positioned in opposite directions to create near shadow-free illumination.
  • Re-adjust with ease.
  • For use with cold light source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL.
Specifica
Tipo Gooseneck Single Light Guide
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 11 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 4.5 mm Fiber Bundle Diameter
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cold light sources KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) portata braccio 600 mm
Materiale Optical glass fibers