Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubo GORE STA-PURE PFL
Codice prodotto. 17897943
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8.0 mm
Dimensione della confezione:
0.31cm
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
17897943 6.4 mm 0.31cm
17887943 1.6 mm 0.31cm
17215103 3.2 mm Pezzo
17877943 4.8 mm 0.31cm
17857933 8.0 mm 0.31cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17897943 Fornitore Watson-Marlow Tubing N. del fornitore 966.0064.016
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
GORE STA-PURE PFL, precedentemente noto come tubo Chem-Sure, è in grado di gestire quasi tutti i prodotti chimici aggressivi, compresi solventi organici quali metiletilchetone, toluene e acetone
  • STA-PURE PFL gestisce quasi tutti gli agenti chimici aggressivi, inclusi i solventi organici come il metiletilchetone, il toluene e l’acetone.
  • STA-PURE PFL è un composito ad alte prestazioni di PTFE e un fluoroelastomero di alta qualità, che conferisce una straordinaria resistenza chimica, una durata estremamente lunga e pressioni di scoppio molto elevate. È privo di plastificanti, accettatori di acidi e altri coadiuvanti tecnologici, il che lo rende uno dei tubi più puri disponibili.
  • I test di lisciviazione con acetato di etile hanno prodotto oltre 100 volte meno sostanze estraibili totali rispetto ad altri materiali per tubo in fluoroelastomero. Inoltre, STA-PURE PFL dispone di test di Classe VI per applicazioni farmaceutiche.
  • Guida alla compatibilità chimica
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale ePTFE, Platinum-cured FFKM
Overall Length (English) 12 in.
Overall Length (Metric) 305 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.25 in.
Spessore (sistema metrico) 6.4 mm
Colore Off-white
Durezza 85 (Shore A, ± 10)
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type PFL Tubing