Learn More
Gosogliptin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493758
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
20mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493758 10 mg 10mg
16490536 20 mg 20mg
16446487 5 mg 5mg
16410989 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16493758 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10287
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress Gosogliptin is a potent and selective inhibitor of dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV).
Gosogliptin is a potent and selective inhibitor of dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV).
Specifica
Materiale o nome chimico Gosogliptin
CAS 869490-23-3
Colore Brownish Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H24F2N6O
Quantità 10 mg
Sinonimo PF-00734200 PF-734200
SMILES O=C([C@H](C1)NC[C@H]1N2CCN(CC2)C3=NC=CC=N3)N4CC(CC4)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 366.41
Peso formulazione 366.41
Percent Purity 98.71%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only