Learn More
Gosselin™ 100x15mm Bi-Plate Petri Dish, Double Bagged with Traceability Labels, Optimized for automation
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15448784
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 825
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
15448784 Sterile pezzi 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15448784 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore BI93D102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    161.24€ / pezzi 825
    Risparmia 2.76€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 13-04-2027
Optimized for automation and double-bagged for security
Sterile product features a double outer bag with traceability.
  • Three vents
  • Crystal polystyrene
  • Optimal flatness
  • Manufactured in class 100
  • Frosted area
  • Easy-opening sleeves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Petri dish
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Conteggio pozzetti 2
Imballaggio Easy-open sleeves, double-bagged with Traceability Labels
Sfiato 3
Altezza (sistema metrico) 14.2 mm
Diametro (sistema metrico) 90 mm