Learn More
Gosselin™ Provette a fondo conico da 15 ml Gosselin™
Excellent for use in clinical, dairy, environmental, industrial and microbiology settings. Gosselin™ Conical Base Polypropylene 15mL Test Tubes are manufactured from clear, natural polypropylene.
Marca:  Gosselin™ TC15A-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.60000kg
Codice prodotto. 12318586
  • 113.43€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With graduations
  • With writing area
  • With leakproof screw cap
  • Centrifugation up to 8000g
Specifica
Specifica
15 mL
Non-sterile
0.51 oz.
17.1 mm
Polipropilene
118.5 mm
Screw Cap