Learn More
Gosselin™ Provette a fondo tondo da 3.5 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11784026
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polistirene
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Not Included
Sì; Tappo con alette
Wing Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Sterilità Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11784026 Polystyrene Sterile Wing Cap pezzi 2500
12357537 Polypropylene Non-sterile Not Included pezzi 2500
11723304 Polypropylene Sterile Sì; Tappo con alette pezzi 2500
11769402 Polistirene Non-sterile Not Included pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11784026 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TL7504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00€
    283.02€ / pezzi 2500
    Risparmia 116.98€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 09-02-2027
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base 3.5mL Test Tubes are available in either polystyrene or polypropylene.
  • For laboratory use
  • All tubes are CE + IVD marked
  • Available with or without closure
  • Compatible with automation systems
  • Available in sterile or non-sterile (sterility provided by electron beam treatment at 10kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC N°1935/2004
Colore chiusura Red
Materiale chiusura LDPE
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 3.5 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology
Include Wing cap
Imballaggio 625BG
Quantità 2500 Carton
Con bordo No
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 11.8 mm
Tipo di chiusura Wing Cap
Product Type Test Tube