Learn More
Gosselin™ Provette a fondo tondo da 3.5 ml Gosselin™
Codice prodotto. 12357537
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polistirene
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Not Included
Sì; Tappo con alette
Wing Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Sterilità Tipo di chiusura Dimensione della confezione
12357537 Polypropylene Non-sterile Not Included pezzi 2500
11723304 Polypropylene Sterile Sì; Tappo con alette pezzi 2500
11769402 Polistirene Non-sterile Not Included pezzi 3000
11784026 Polystyrene Sterile Wing Cap pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12357537 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TL7502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.75€
    57.12€ / pezzi 2500
    Risparmia 23.63€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base 3.5mL Test Tubes are available in either polystyrene or polypropylene.
  • For laboratory use
  • All tubes are CE + IVD marked
  • Available with or without closure
  • Compatible with automation systems
  • Available in sterile or non-sterile (sterility provided by electron beam treatment at 10kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11137
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 3.5 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Imballaggio 500 sacchetti
Quantità Cartone da 2500
Con bordo No
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 11.8 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Provetta a fondo arrotondato