Learn More
Gosselin™ Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11759382
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polipropilene
Polistirene
Polypropylene
Polystyrene
Tipo di chiusura:
Not Included
Straight Cap
Sì
Sì; Tappo con alette
Wing Cap
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 4000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Tipo di chiusura Sterilità Dimensione della confezione
11759382 Polipropilene Not Included Non-sterile pezzi 2000
11779382 Polypropylene Straight Cap Non-sterile pezzi 2000
11729412 Polistirene Not Included Non-sterile pezzi 2500
12123841 Polypropylene Wing Cap Non-sterile pezzi 2000
11874021 Polystyrene Not Included Non-sterile pezzi 4000
11769382 Polipropilene Sì Sterile pezzi 2000
11759412 Polistirene Sì Sterile pezzi 2000
11739412 Polistirene Sì; Tappo con alette Sterile pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11759382 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TK75003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    64.35€ / pezzi 2000
    Risparmia 40.65€
    38% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
  • Natural polystyrene or polypropylene tube
  • Nominal capacity of 5ml 
  • Assembled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 74.5 mm
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Imballaggio 500 sacchetti
Quantità 2000 conf.
Con bordo No
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 12.8 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Provetta a fondo arrotondato