Learn More
Corning™ Sacchetti autoclavabili Gosselin™
Codice prodotto. 11723244
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
9 L
14 l
21 l
33L
Materiale:
HDPE
PP (polipropilene)
Polipropilene
Larghezza (sistema metrico):
25.5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Altezza (sistema metrico):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 750
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11723244 14 l Polipropilene 40 cm 60 cm pezzi 500
11830482 3 l Polipropilene 25.5 cm 40 cm pezzi 500
11763244 3 l HDPE 25.5 cm 40 cm pezzi 1000
11840482 9 L Polipropilene 30 cm 50 cm pezzi 500
12672295 9 L HDPE 30 cm 50 cm pezzi 750
11733244 9 L HDPE 40 cm 60 cm pezzi 450
11743244 21 l HDPE 40 cm 78 cm pezzi 500
11773244 33L PP (polipropilene) 60 cm 78 cm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11723244 Fornitore Corning™ N. del fornitore SA1401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    209.95€ / pezzi 500
    Risparmia 3.05€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For autoclaving contaminated products safely
  • Polypropylene (PP) resistant bags
  • °
  • Trasparente
Order Info
I sacchetti non stampati sono confezionati in scatole. I sacchetti stampati sono imballati in rotoli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 14 l
Capacità (sistema imperiale) 3.69 galloni
Colore Naturale
Altezza (sistema metrico) 60 cm
Quantità 500/Pk.
Larghezza (sistema metrico) 40 cm
Autoclavabile Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Settore clinico, lattiero-caseario, ambientale, industriale, microbiologico
Larghezza (sistema imperiale) 15.74 in.
Spessore 40μ m
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Materiale Polipropilene