Learn More
Corning™ Sacchetti autoclavabili Gosselin™
Codice prodotto. 11773244
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
9 L
14 l
21 l
33L
Materiale:
HDPE
PP (polipropilene)
Polipropilene
Larghezza (sistema metrico):
25.5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Altezza (sistema metrico):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 750
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11773244 33L PP (polipropilene) 60 cm 78 cm pezzi 500
11830482 3 l Polipropilene 25.5 cm 40 cm pezzi 500
11763244 3 l HDPE 25.5 cm 40 cm pezzi 1000
11840482 9 L Polipropilene 30 cm 50 cm pezzi 500
12672295 9 L HDPE 30 cm 50 cm pezzi 750
11733244 9 L HDPE 40 cm 60 cm pezzi 450
11723244 14 l Polipropilene 40 cm 60 cm pezzi 500
11743244 21 l HDPE 40 cm 78 cm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11773244 Fornitore Corning™ N. del fornitore SA3301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    301.25€ / pezzi 500
    Risparmia 15.75€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For autoclaving contaminated products safely
  • Polypropylene (PP) resistant bags
  • °
  • Trasparente
Order Info
I sacchetti non stampati sono confezionati in scatole. I sacchetti stampati sono imballati in rotoli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 33L
Capacità (sistema imperiale) 8.71 gal.
Colore Naturale
Altezza (sistema metrico) 78 cm
Quantità 500/Pk.
Larghezza (sistema metrico) 60 cm
Autoclavabile Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industriali, microbiologici
Larghezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Spessore 40 μm
Altezza (sistema imperiale) 30.7 in.
Materiale PP (polipropilene)